Learn More
Ansell AlphaTec™ Guantes aislantes de neopreno 55-301
Código de producto. 31980752 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Tamaño de la unidad:
1 par
10 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
31980752 9 10 pares
16855240 9 1 par
16865240 10 1 par
31980747 10 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31980752 Proveedor Ansell N.º de proveedor 55301090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1899.50€
    1484.12€ / 10 pares
    Ahorro 415.38€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Los guantes de neopreno RABS/aislante proporcionan resistencia química contra la mayoría de los ácidos, alcoholes, aceites, lubricantes e hidrocarburos, ofreciendo protección física contra abrasiones y cortes o perforaciones.
  • Protección para entornos químicos de servicio medio
  • Resistente químicamente a la mayoría de ácidos, alcoholes, aceites, lubricantes e hidrocarburos.
  • El espesor medio (20 mil/0,51 mm) aumenta la destreza, mejorando la capacidad de manipular objetos.
  • Sin revestimiento para una limpieza eficaz
  • Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
  • Los usos incluyen biotecnologías, mezcla de líquidos, investigación química y médica, manipulación de productos químicos, trabajo y análisis de laboratorio, productos farmacéuticos y manipulación de productos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 420:2003, A1:2009, Categoría III, EN 388:2100A, EN ISO 374-1:2016 Tipo A - ACJKL, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Color Negro
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Polímero de neopreno
Tipo de producto Guantes RABS y aislantes
Tamaño 9
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 20 mil
Grosor (métrico) 0.50 mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Grip Design Suave
Modelo 55301090
Tamaño del puerto (imperial) 7 in
Tamaño del puerto (métrico) 17.8 cm
Serie AlphaTec™
Longitud (imperial) 28 in
Longitud (métrico) 71 cm