Descripción
- Protección para entornos químicos de servicio medio
- Resistente químicamente a la mayoría de ácidos, alcoholes, aceites, lubricantes e hidrocarburos.
- El espesor medio (20 mil/0,51 mm) aumenta la destreza, mejorando la capacidad de manipular objetos.
- Sin revestimiento para una limpieza eficaz
- Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
- Los usos incluyen biotecnologías, mezcla de líquidos, investigación química y médica, manipulación de productos químicos, trabajo y análisis de laboratorio, productos farmacéuticos y manipulación de productos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003, A1:2009, Categoría III, EN 388:2100A, EN ISO 374-1:2016 Tipo A - ACJKL, EN ISO 374-5:2016 VIRUS |
| Color | Negro |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Polímero de neopreno |
| Tipo de producto | Guantes RABS y aislantes |
| Tamaño | 9 |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (imperial) | 20 mil |
| Grosor (métrico) | 0.50 mm |
| Mostrar más |