Learn More
Ansell Guantes aislantes y NRL RABS AlphaTec™ 55-100
Código de producto. 16885230 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Tamaño de la unidad:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16885230 8 1 par
16895230 9 1 par
16805240 10 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16885230 Proveedor Ansell N.º de proveedor 55100080
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes proporcionan una protección eficaz para entornos físicos de grado medio, especialmente para la defensa contra abrasiones y desgarros Fabricados con látex de 0,51 mm para garantizar la máxima destreza en aplicaciones cruciales.
  • El diseño en látex ofrece protección contra desgarros, abrasiones, cortes y punciones
  • Protección ideal para entornos físicos de exigencia media
  • Translúcidos y sin revestimiento para una limpieza eficaz
  • Hay una gran variedad de tamaños de puerto disponibles para adaptarse a la mayoría de cajas de guantes aislantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Contenido y almacenamiento Cuando no se estén utilizando, almacénelos en un ambiente seco en el embalaje original
Color Natural
Hand Específico
Latex Free No
Material Látex
Tipo de producto Guantes RABS y aislantes
Tamaño 8
Grosor (imperial) 20 mil
Grosor (métrico) 0,51 mm
Norma EN388 2020X
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS KLNOPT
Para utilizar con (aplicación) Entornos de resistencia media
Para utilizar con (equipo) Cajas de guantes aislantes
Tamaño del puerto (imperial) 6 in
Tamaño del puerto (métrico) 152 mm
Serie 55-100