Learn More
Ansell AlphaTec™ Guantes 53-003
Código de producto. 30243938 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30243938 7 1 par
30243943 8 1 par
30243939 9 1 par
30243947 10 1 par
30243946 11 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30243938 Proveedor Ansell N.º de proveedor 53003070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.80€
    43.55€ / 1 pares
    Ahorro 23.25€
    34% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tecnología híbrida revolucionaria que supone un gran avance en el rendimiento químico.
  • Tecnología única de laminado de plástico y polímero de caucho que ofrece máxima protección química contra un conjunto extremadamente amplio de tipos de sustancias químicas.
  • El proceso de fabricación único permite que el guante se ajuste al cuerpo.
  • Patrón de palma en forma de diamante en relieve para un mejor agarre.
  • Capa única de colocación y retirada que permite una fácil utilización.
  • Antiestático según EN 1149-3.
  • Libre de caucho natural y silicona.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016
Chlorinated No
Descripción AlphaTec 53-003 el guante revolucionario que redefine la protección química combinada con soporte integral para protección mecánica y térmica. Nuestro diseño innovador combina un revestimiento de polímero de caucho avanzado con tecnología de laminado plástico de vanguardia, estableciendo un nuevo punto de referencia en el rendimiento de permeación química al tiempo que brinda comodidad y tactilidad.
Aplicaciones Industrial
Color Negro
Latex Free Sí
Material Neopreno
Tipo de producto Guantes de neopreno
Tamaño 7
Grosor (imperial) 17 mil
Grosor (métrico) 0.43 mm
Norma EN388 EN388:2121X
EN 421 Sí
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS ABCEFGHIJKLMNOPST
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Diamante en relieve
Revestimiento Sin revestir
Modelo 53-003
Tipo de empaquetado Caja
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 350 mm