Learn More
Ansell AlphaTec™ 53-001 Guantes de nitrilo resistentes a productos químicos
Código de producto. 16583542 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
6 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16583542 7 6 pares
16593542 8 6 pares
16503552 9 6 pares
16513552 10 6 pares
16523552 11 6 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16583542 Proveedor Ansell N.º de proveedor 53001070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.50€
    92.83€ / 6 pares
    Ahorro 48.67€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Los guantes negros cuentan con un innovador diseño de polímero multicapa para ofrecer protección química de múltiples barreras.
  • Diseño innovador de polímero multicapa: capas de nitrilo/neopreno/nitrilo
  • Proporciona protección química contra una amplia gama de productos químicos, desde ácidos y bases hasta hidrocarburos y disolventes orgánicos.
  • Probado según EN ISO 374:2016, tiempo de permeación > 30 minutos contra 13 productos químicos de los 18 enumerados
  • Presenta lo último MICROCHEM™ Tecnología de barrera química que proporciona una protección superior para su uso en entornos peligrosos.
  • ANSELL GRIP™ Tecnología para el manejo de piezas húmedas o aceitosas que proporciona mayor destreza, agarre y comodidad.
  • Forro interior de nailon suave para mayor comodidad y mayor protección mecánica.
  • Oeko-Tex™ Estándar 100 aprobado
Nota:   Los tamaños equivalentes son los siguientes: 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (2XL).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 1149, EN407
Chlorinated No
Aplicaciones Industrial
Color Gris, Negro
Latex Free Sí
Material Nitrilo, Neopreno
Palm Thickness (English) 33 mil
Palm Thickness (Metric) 0.84 mm
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Tamaño 7
Grosor (imperial) 15 mil
Grosor (métrico) 0.38 mm
Norma EN388 EN 388:3121A
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS ACFGJKLMNOPST
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Ansell Tecnología de agarre
Material de revestimiento Nailon
Revestimiento Revestido
Modelo 53001070-NA
Serie AlphaTec™ 53-001
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 35 cm