Learn More
Beskrivelse
- Diseño innovador de polímero multicapa: capas de nitrilo/neopreno/nitrilo
- Proporciona protección química contra una amplia gama de productos químicos, desde ácidos y bases hasta hidrocarburos y disolventes orgánicos.
- Probado según EN ISO 374:2016, tiempo de permeación > 30 minutos contra 13 productos químicos de los 18 enumerados
- Presenta lo último MICROCHEM™ Tecnología de barrera química que proporciona una protección superior para su uso en entornos peligrosos.
- ANSELL GRIP™ Tecnología para el manejo de piezas húmedas o aceitosas que proporciona mayor destreza, agarre y comodidad.
- Forro interior de nailon suave para mayor comodidad y mayor protección mecánica.
- Oeko-Tex™ Estándar 100 aprobado
Tekniske data
Tekniske data
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 1149, EN407 |
| Chlorinated | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Gris, Negro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo, Neopreno |
| Palm Thickness (English) | 33 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.84 mm |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?