Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 5000 Soldado y encintado por ultrasonidos
Código de producto. 17120905
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17120905 Pequeño paquete de 10
17130905 M paquete de 10
17140905 L paquete de 10
17150905 XL paquete de 10
17160905 2XL paquete de 10
17170905 3XL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17120905 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor OR50T0019802
Fecha estimada de envoi: 25-06-2027
AlphaTec™ 5000 Soldado y encintado por ultrasonidos, fabricado con un material innovador de alta visibilidad, es fuerte, duradero y adecuado para trabajadores en áreas extremadamente peligrosas, incluidos los equipos de respuesta HAZMAT.
Fabricado con material innovador de alta visibilidad, es resistente, duradero y adecuado para trabajadores en áreas extremadamente peligrosas, incluidos los equipos de respuesta HAZMAT.
  • Excelente rendimiento de permeación a numerosos productos químicos orgánicos e inorgánicos, peligros biológicos y agentes de guerra química
  • Protección de barrera excepcional, que proporciona un tiempo de penetración de 480 minutos frente a 14 de los 15 productos químicos enumerados en la norma EN ISO 6529
  • Color naranja brillante muy visible para mejorar la seguridad de los trabajadores.
  • Costuras cosidas y selladas, nuestra mayor barrera para los líquidos y las partículas.
  • Diseñado para proteger, las características innovadoras típicas incluyen sistemas de cremallera doble
  • El material de barrera multicapa es ligero, pero resistente y duradero
  • Antiestático, probado según EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Ropa de protección química
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Color Naranja
Desechables Reutilizables
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Doble, Elástico
Estilo de cuello Con anillo
Tipo de campana extractora Estándar
Tipo de tapón Cremallera doble
Tipo de costura Soldado, Rematada
Esterilidad No estéril
Clase de protección CE CATEGORÍA III
Resistencia Productos químicos, Antiestático, Partícula
Certificaciones/conformidad (Europa) CATEGORÍA III CE (Tipo 3-B, Tipo 4-B, Tipo 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
N.º de bolsillos Ninguno
Para utilizar con (aplicación) Entornos contaminados, manipulación de productos químicos, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, apertura y drenaje de bombas, válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recolección de muestras de materias primas, concentración, mezcla y paletización, respuesta a materiales peligrosos, ensamblaje y desmontaje de tuberías grandes, fugas, derrames u otros escapes inesperados