Description
- Protección especializada: AlphaTec™ 4000 Soldado y encintado ultrasónicamente: el modelo 130 es un traje de protección química robusto, probado por permeación para soportar más de 200 productos químicos peligrosos, incluidos agentes de guerra química.
- Mayor fuerza: Este traje de protección de cuerpo completo viene con costuras selladas y soldadas para brindar a los usuarios mayor resistencia y defensa de barrera química.
- Mayor visibilidad: Diseñado con material de color naranja, garantiza una mejor visibilidad lo que puede reducir el riesgo de lesiones en el lugar de trabajo.
- Practicidad mejorada: También posee una correa para la barbilla y un lazo para el pulgar, que son compatibles con una variedad de respiradores y productos de protección para las manos.
- Ajuste optimizado: su capucha, cintura, puños y tobillos de dos piezas elastizados simplifican el proceso de colocación y retirada.
- Capacidades antiestáticas certificadas: Además, este traje antiestático cumple con la norma EN 1149-5.
- Protección CE Categoría III Tipo 3/4/5
Specifications
Specifications
| Color | Naranja |
| Hood Type | Adjuntas |
| Material | Tejido laminado de barrera multicapa |
| Tamaño | XXXL |
| Estilo de tobillo | Elastizado |
| Tipo de tapón | Cierre de cremallera única |
| Tipo de collarín | Capucha de 3 piezas |
| Estilo de manguito | Elastizado |
| Resistencia | Químico |
| Tipo de costura | Soldado y encintado por ultrasonidos |