Learn More
Ansell AlphaTec™ Traje soldado y encintado ultrasónicamente 4000
Código de producto. 18525054 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 3
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
18525054 Pequeño paquete de 3
18545054 Mediano paquete de 3
18515054 Grande paquete de 3
18565054 Extra grande paquete de 3
18535054 XXL paquete de 3
18585054 XXXL paquete de 3
18555054 XXXXL paquete de 2
18575054 5X-Grande paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 18525054 Proveedor Ansell N.º de proveedor OR40T0013002
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
AlphaTec™ Traje soldado y encintado ultrasónicamente 4000 con innovadora tecnología de barrera química multicapa y protección tipo 3/4/5.
  • Protección especializada: AlphaTec 4000 Soldado y encintado ultrasónicamente: el modelo 130 es un traje de protección química robusto, probado por permeación para soportar más de 200 productos químicos peligrosos, incluidos agentes de guerra química.
  • Mayor fuerza: Este traje de protección de cuerpo completo viene con costuras selladas y soldadas para brindar a los usuarios mayor resistencia y defensa de barrera química.
  • Mayor visibilidad: Diseñado con material de color naranja, garantiza una mejor visibilidad lo que puede reducir el riesgo de lesiones en el lugar de trabajo.
  • Practicidad mejorada: También posee una correa para la barbilla y un lazo para el pulgar, que son compatibles con una variedad de respiradores y productos de protección para las manos.
  • Ajuste optimizado: su capucha, cintura, puños y tobillos de dos piezas elastizados simplifican el proceso de colocación y retirada.
  • Capacidades antiestáticas certificadas: Además, este traje antiestático cumple con la norma EN 1149-5.
  • Protección CE Categoría III Tipo 3/4/5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja
Hood Type Adjuntas
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Tamaño Pequeño
Estilo de tobillo Elastizado
Tipo de tapón Cierre de cremallera única
Tipo de collarín Capucha de 3 piezas
Estilo de manguito Elastizado
Resistencia Químico
Tipo de costura Soldado y encintado por ultrasonidos