Learn More
Ansell Pantalones AlphaTec™ 4000
Código de producto. 17150695
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17150695 Grande paquete de 25
17140695 Mediano paquete de 25
17160695 Extra grande paquete de 25
17170695 XXL paquete de 25
17180695 XXXL paquete de 25
17130695 Pequeño paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17150695 Supplier Ansell Supplier No. GR40T0030104
Fecha estimada de envoi: 25-06-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Un tejido de barrera multicapa único, reconocido por su tacto ligero pero robusto y su excepcional barrera contra los materiales orgánicos.& productos químicos inorgánicos.
  • Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
  • Diseñada para protección
  • Sin silicona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tamaño Grande
Sexo Unisex
Tipo de producto Pantalones resistentes a productos químicos
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Color Verde
Tipo de costura Soldada y con cinta
Certificaciones/conformidad (Europa) Solo protección parcial del cuerpo, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14126:2003
Modelo G40T301
Para utilizar con (aplicación) Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes