Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 manguitos soldados por ultrasonidos, modelo 600
Código de producto. 17784879 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Universal
Tamaño de la unidad:
150 pares
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17784879 Universal 150 pares
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17784879 Proveedor Ansell N.º de proveedor GR40W0060000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1769.30€
    1186.71€ / 150 pares
    Ahorro 582.59€
    32% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
AlphaTec™ 4000 fundas soldadas ultrasónicamente, modelo 600 ofrecen una protección excepcional, con permeabilidad a más de 200 productos químicos probados, incluidos agentes de guerra química.
  • DISEÑO: Un tejido de barrera multicapa único, reconocido por su tacto ligero pero resistente y su excepcional barrera contra productos químicos orgánicos e inorgánicos.
  • COSTURAS SOLDADAS POR ULTRASONIDO: Proporciona una fuerte barrera contra líquidos y partículas, fabricada con el mismo tejido que el traje para mantener la misma resistencia química.
  • CARACTERÍSTICAS DEL TRAJE
    • Elástico en ambos extremos
    • Longitud 20 in.
  • COLORES: Verde
  • TALLAS: Talla única
  • Para entornos contaminados, manipulación de productos químicos, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, apertura y drenaje de bombas, válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recolección de muestras de materia prima, mezcla de concentración y paletización, respuesta a materiales peligrosos, montaje y desmontaje de equipos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Universal
Material Tela no tejida
Color Verde
Esterilidad No estéril
Modelo Elástico en ambos extremos
Desechables Reutilizables
Tipo de costura Soldado por ultrasonidos
Estilo de manguito Elástico en ambos extremos
Sin látex No
Para utilizar con (aplicación) Entornos contaminados, manipulación de productos químicos
Longitud (imperial) 20 in
Longitud (métrico) 508 mm
Estructura Tejido de barrera multicapa
Tipo de producto Manga resistente a productos químicos
Cantidad 30/Cs.