Learn More
Ansell Cubrebotas AlphaTec™ 4000
Código de producto. 17190695
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Totalmente elástico
Tamaño de la unidad:
60 pares
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
17190695 Totalmente elástico 60 pares
1 options
Código de producto. 17190695 Proveedor Ansell N.º de proveedor GR40T0042400
Fecha estimada de envoi: 15-06-2027
Este tejido de barrera multicapa único es liviano y proporciona una barrera excepcional contra los químicos orgánicos e inorgánicos.
  • Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
  • Diseñada para protección
  • Sin silicona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Talla única
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Latex Free Sí
Color Verde
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Totalmente elástico
Tipo de suela PVC
Tipo de costura Soldada y con cinta
Modelo G40T424
Para utilizar con (aplicación) Respuesta a materiales peligrosos, entornos contaminados, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos
Resistencia Resistentes a sustancias químicas
Tipo de producto Cubrebotas