Descripción
- Protección especializada: AlphaTec™ 4000 CFR Stitched and Tape - El traje de protección química Modelo 111 cuenta con soluciones multi-riesgo que ofrecen una barrera probada de 8 horas contra productos químicos como disolventes no inflamables, inflamables y agresivos
- Durabilidad mejorada: Cumpliendo con las normas EN ISO 14116 y ASTM D6413 de Resistencia* al fuego, este traje de protección completa protege al usuario de los sprays químicos sin comprometer la seguridad, limitando la propagación de la llama en caso de incendio repentino
- Confort elevado: El diseño optimizado de ajuste corporal de este traje protector ofrece una mayor comodidad y seguridad para el usuario
- Este traje de protección química completa protege contra agentes infecciosos, analizados según F1671 ASTM , y contra hidrocarburos como hexano, HF, oleum y muchos más
- *El AlphaTec™ 4000 CFR nunca debe usarse de forma aislada para protección contra ignífugos.
- Siempre lleva por encima de la parte superior de prendas que alcancen ISO el índice EN 14116 2 o superior
- Laminado de barrera central a base de poliolefinas, con película interior no tejida FR y película de barrera exterior FR
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Monos resistentes a productos químicos |
| Tamaño | 5X-Grande |
| Sexo | Unisex |
| Material | Poliolefina |
| Color | Naranja |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico en la espalda |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Tipo de campana extractora | Adjuntas |
| Mostrar más |