Learn More
Ansell Capucha con capa AlphaTec™ 4000
Código de producto. 17170855
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo: G40W507
Código de producto.
17170855 Estilo: G40W507
1 options
Código de producto. 17170855 Proveedor Ansell N.º de proveedor GR40W0050700
Fecha estimada de envoi: 21-06-2027
Fisher Scientific: diseñada para proporcionar una barrera excepcional contra una amplia gama de productos químicos orgánicos e inorgánicos y agentes biológicos.
  • Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
  • Diseñados para proteger, las características innovadoras típicas incluyen sistemas de cremallera doble y puños dobles
  • La comodidad mejorada, los puños interiores tejidos y la tela de tipo textil interior mejoran la aceptación del usuario
  • Antiestático
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Campana
Tamaño Talla única
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Color Verde
Tipo de tapón Velcro
Desechables Un solo uso
Tipo de costura Soldado
Para utilizar con (aplicación) Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes
Modelo G40W507