Learn More
Ansell Alphatec™ Avión de línea aérea 4000 Avant2 soldado y encintado por ultrasonidos - Modelo 757 - G05
Description
- Defensas avanzadas: El AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Soldado y encintado ultrasónicamente: el traje protector modelo 757 ha sido probado contra más de 200 sustancias químicas, incluidos agentes de guerra química.
- Protección mejorada: Este traje de protección química completa ofrece un diseño de visera panorámica para garantizar un buen campo de visión para el usuario, además de proporcionar una variedad de opciones de mangas.
- Riesgos reducidos: Los calcetines adjuntos y el diseño de solapa elástica sobre la bota de este traje de protección de cuerpo completo se pueden usar dentro de las botas de protección química mientras que la solapa sobre la pierna se usa afuera para reducir el potencial de ingreso de químicos.
- Tactilidad aumentada: Este traje de protección química cuenta con un diseño de visera panorámica que proporciona un buen campo de visión para el usuario.
DESIGN CARACTERÍSTICAS:
- Traje completamente encapsulado diseñado para usarse en combinación con el traje fijado permanentemente. AlphaTec™ AVANT STS V.1 Regulador de aerolíneas.
- Las características del traje incluyen sistema de ventilación con canal de aire interno, puños dobles, presillas para dedos y pulgares, G02 AlphaTec™ 02-100 o G05 AlphaTec™ 29-500 guantes.
- Calcetines adjuntos con solapa elástica sobre la bota y cordón de emergencia.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | CATEGORÍA CE III (Tipo 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Color | Verde |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos contaminados, manipulación de productos químicos, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, apertura y drenaje de bombas, válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recolección de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a materiales peligrosos, ensamblaje y desmontaje de tuberías grandes |
| Hood Type | Totalmente encapsulado |
| Material | Tejido laminado de barrera multicapa |
| Tamaño | Pequeño |
| Estilo de tobillo | Calcetines adjuntos, bota elástica sobre solapa |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Tipo de collarín | Capucha con visera panorámica |
| Desechables | Reutilizables |
| Show More |