Learn More
Ansell Alphatec™ Avión de línea aérea 4000 Avant2 soldado y encintado por ultrasonidos - Modelo 757 - G02
Código de producto. 17180835
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17180835 Pequeño paquete de 3
17110845 Mediano paquete de 3
17140845 Grande paquete de 3
17170845 Extra grande paquete de 3
17100855 XXL paquete de 3
17130855 XXXL paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17180835 Proveedor Ansell N.º de proveedor GR40TA0075702G02
Fecha estimada de envoi: 17-06-2027
Alphatec™ El traje de protección química completo soldado y encintado ultrasónicamente 4000 Avant2 Airline ofrece un diseño de visera panorámica para asegurar un buen campo de visión para el usuario, además de proporcionar una variedad de opciones de mangas.
  • Defensas avanzadas: El AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Soldado y encintado ultrasónicamente: el traje protector modelo 757 ha sido probado contra más de 200 sustancias químicas, incluidos agentes de guerra química.
  • Protección mejorada: Este traje de protección química completa ofrece un diseño de visera panorámica para garantizar un buen campo de visión para el usuario, además de proporcionar una variedad de opciones de mangas.
  • Riesgos reducidos: Los calcetines adjuntos y el diseño de solapa elástica sobre la bota de este traje de protección de cuerpo completo se pueden usar dentro de las botas de protección química mientras que la solapa sobre la pierna se usa afuera para reducir el potencial de ingreso de químicos.
  • Tactilidad aumentada: Este traje de protección química cuenta con un diseño de visera panorámica que proporciona un buen campo de visión para el usuario.
DESIGN CARACTERÍSTICAS:
  • Traje completamente encapsulado diseñado para usarse en combinación con el traje fijado permanentemente. AlphaTec™ AVANT STS V.1 Regulador de aerolíneas.
  • Las características del traje incluyen sistema de ventilación con canal de aire interno, puños dobles, presillas para dedos y pulgares, G02 AlphaTec™ 02-100 o G05 AlphaTec™ 29-500 guantes.
  • Calcetines adjuntos con solapa elástica sobre la bota y cordón de emergencia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CATEGORÍA CE III (Tipo 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Color Verde
Para utilizar con (aplicación) Entornos contaminados, manipulación de productos químicos, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, apertura y drenaje de bombas, válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recolección de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a materiales peligrosos, ensamblaje y desmontaje de tuberías grandes
Hood Type Totalmente encapsulado
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Tamaño Pequeño
Estilo de tobillo Calcetines adjuntos, bota elástica sobre solapa
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de collarín Capucha con visera panorámica
Desechables Reutilizables
Sexo Unisex
Estilo de cuello Capucha con visera panorámica
Tipo de producto Traje de protección química
Clase de protección CATEGORÍA CE III (Tipo 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Tipo de costura Soldado y encintado ultrasónicamente