Learn More
Ansell Alphatec™ 4000 Avant2 Airline Soldado y Encintado Ultrasónicamente - Modelo 756-G05
Código de producto. 17160815
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17160815 Pequeño paquete de 3
17100825 Mediano paquete de 3
17140825 Grande paquete de 3
17180825 Extra grande paquete de 3
17120835 XXL paquete de 3
17160835 XXXL paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17160815 Proveedor Ansell N.º de proveedor GR40TA0075602G05
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alphatec™ Traje de protección química soldado y encintado ultrasónicamente para aerolíneas 4000 Avant2 - Modelo 756-G05 con costuras soldadas y encintadas que ofrece el más alto nivel de defensa contra líquidos y partículas.
  • Defensas avanzadas: El AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Soldado y encintado ultrasónicamente: el traje protector modelo 756 se evaluó contra más de 200 sustancias químicas, incluidos agentes de guerra química.
  • Protección mejorada: Las costuras soldadas y selladas de este traje de protección química ofrecen el mayor nivel de defensa contra líquidos y partículas.
  • Características añadidas: La AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Soldado y encintado ultrasónicamente: el modelo 756 también cuenta con un diseño de visera panorámica, que garantiza un buen campo de visión para el usuario.
  • Riesgo reducido: además de una variedad de opciones de mangas, este traje protector también viene con calcetines adjuntos y una bota elástica sobre solapa para reducir el riesgo de ingreso de productos químicos.
DESIGN CARACTERÍSTICAS:
  • Traje totalmente encapsulado con alimentación de aire que cuenta con un AlphaTec incorporado de forma permanente AVANT STS Regulador de línea aérea V1. Las características del traje incluyen un sistema de ventilación con canal de aire interno, puños dobles y presillas para dedos y pulgares. También está disponible la versión con suela de PVC antideslizante en los extremos de las botas y cordón de emergencia. Opciones de guantes adjuntos:. Sin guante con presillas para los dedos, G02(B) AlphaTec™ 02-100 o G05(D) AlphaTec™ 29-500. Los estilos con códigos que terminan en A756 incluyen un conector de aerolínea CEJN opcional; los estilos con códigos que terminan en 0756 no.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CATEGORÍA CE III (Tipo 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Color Verde
Para utilizar con (aplicación) Entornos contaminados, manipulación de productos químicos, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, apertura y drenaje de bombas, válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recolección de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a materiales peligrosos, ensamblaje y desmontaje de tuberías grandes
Hood Type Totalmente encapsulado
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Tamaño Pequeño
Estilo de tobillo Calcetines adjuntos, bota elástica sobre solapa
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de collarín Capucha con visera panorámica
Desechables Reutilizables
Sexo Unisex
Estilo de cuello Capucha con visera panorámica
Tipo de producto Traje de protección química
Clase de protección CATEGORÍA CE III (Tipo 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Tipo de costura Soldado y encintado ultrasónicamente