Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Soldado y encintado por ultrasonidos G05
Descripción
Lo fija el usuario y lo puede desmontar para reutilizarlo.
- El caudal de aire es regulable de 340 L/min a 590 L/min a una presión de trabajo de 3,5 a 5 bar.
- Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
- El diseño de visera panorámica garantiza un buen campo de visión para el usuario.
- Una gama de opciones de mangas disponibles, incluyendo puños dobles y guantes de protección química permanentemente fijados.
- El filtro HEPA proporciona protección secundaria contra la contaminación de la línea de aire y un SMC El silenciador garantiza que el ruido dentro del traje esté siempre por debajo de los 70 dB (incluso con el flujo de aire máximo).
- Las válvulas de exhalación instaladas en la parte trasera del traje permiten que el CO2 escape e igualan la presión dentro del traje, lo que permite un rango completo de movimiento sin riesgo de que una presión excesiva cause daños al traje o al usuario.
- El cordón de emergencia permite quitarse el traje rápidamente en caso de urgencia o si el usuario se siente muy mal.
- Los calcetines están diseñados para usarse dentro de botas de protección química con la solapa de la pierna afuera para reducir el potencial ingreso de químicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 14605:2005 + A1:2009|CE CATEGORÍA III|EN 1073-1:2016 + A1:2018|EN 1149-5:2018 |
| Color | Verde |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos contaminados | Manipulación de productos químicos | Llenado, mezcla y carga de materias primas | Transferencia de líquidos y sólidos | Apertura y vaciado de bombas, válvulas o líneas | Carga y descarga de equipos de proceso | Recolección de muestras de materias primas | Mezcla de concentración y paletización | Respuesta a materiales peligrosos | Montaje y desmontaje de tuberías de gran tamaño |
| Hood Type | Totalmente encapsulado |
| Material | Tejido laminado de barrera multicapa |
| Tamaño | Pequeño |
| Estilo de tobillo | Calcetines adjuntos con solapa elástica para botas |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Tipo de collarín | Capucha encapsulada |
| Estilo de manguito | Puños dobles elásticos con presillas para dedos y pulgares y guantes de protección química fijados permanentemente. |
| Mostrar más |