Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Soldado y encintado por ultrasonidos G02
Código de producto. 17190795
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Grande
L/XL
Mediano
Pequeño
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17190795 Mediano paquete de 3
17160795 Pequeño paquete de 3
17120805 Grande paquete de 3
17150805 L/XL paquete de 3
17180805 XXL paquete de 3
17110815 XXXL paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17190795 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor GR40T00075703G02
Fecha estimada de envoi: 17-06-2027
AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline El G02 está soldado y encintado por ultrasonidos y se fija por el usuario y se puede quitar para reutilizarlo cuando sea necesario. El caudal de aire es regulable de 340 L/min a 590 L/min a una presión de trabajo de 3,5 a 5 bar.
Lo fija el usuario y lo puede desmontar para reutilizarlo.
  • El caudal de aire es regulable de 340 L/min a 590 L/min a una presión de trabajo de 3,5 a 5 bar.
  • Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
  • El diseño de visera panorámica garantiza un buen campo de visión para el usuario.
  • Una gama de opciones de mangas disponibles, incluyendo puños dobles y guantes de protección química permanentemente fijados.
  • El filtro HEPA proporciona protección secundaria contra la contaminación de la línea de aire y un SMC El silenciador garantiza que el ruido dentro del traje esté siempre por debajo de los 70 dB (incluso con el flujo de aire máximo).
  • Las válvulas de exhalación instaladas en la parte trasera del traje permiten que el CO2  escape e igualan la presión dentro del traje, lo que permite un rango completo de movimiento sin riesgo de que una presión excesiva cause daños al traje o al usuario.
  • El cordón de emergencia permite quitarse el traje rápidamente en caso de urgencia o si el usuario se siente muy mal.
  • Los calcetines están diseñados para usarse dentro de botas de protección química con la solapa de la pierna afuera para reducir el potencial ingreso de químicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 14605:2005 + A1:2009|CE CATEGORÍA III|EN 1073-1:2016 + A1:2018|EN 1149-5:2018
Color Verde
Para utilizar con (aplicación) Entornos contaminados | Manipulación de productos químicos | Llenado, mezcla y carga de materias primas | Transferencia de líquidos y sólidos | Apertura y vaciado de bombas, válvulas o líneas | Carga y descarga de equipos de proceso | Recolección de muestras de materias primas | Mezcla de concentración y paletización | Respuesta a materiales peligrosos | Montaje y desmontaje de tuberías de gran tamaño
Hood Type Totalmente encapsulado
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Tamaño Mediano
Estilo de tobillo Calcetines adjuntos con solapa elástica para botas
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de collarín Capucha encapsulada
Estilo de manguito Puños dobles elásticos con presillas para dedos y pulgares y guantes de protección química fijados permanentemente.
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Sistemas alimentados/suministrados por aire
Sexo Unisex
Estilo de cuello Capucha completamente encapsulada
N.º de bolsillos Ninguno
Tipo de producto Trajes de protección química encapsulados para uso con sistemas alimentados/suministrados con aire
Clase de protección CE CATEGORÍA III
Resistencia Productos químicos I Partículas I Antiestático
Tipo de costura Soldada y con cinta
Esterilidad No estéril
Estilo de cintura Cinturón de cincha de poliéster con YKK hebilla