Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline
Código de producto. 17190785
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17190785 XXL paquete de 3
17170775 Pequeño paquete de 3
17160785 Extra grande paquete de 3
17100785 Mediano paquete de 3
17130785 Grande paquete de 3
17120795 XXXL paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17190785 Proveedor Ansell N.º de proveedor GR40T00075606
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Trajes de protección química encapsulados para su uso con sistemas de alimentación/suministro de aire.
  • Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
  • Costuras cosidas y selladas, nuestra mayor barrera para los líquidos y las partículas.
  • El diseño de visera panorámica garantiza un buen campo de visión para el usuario.
  • Una gama de opciones de mangas disponibles, incluyendo puños dobles y guantes de protección química permanentemente fijados.
  • El filtro HEPA proporciona una protección secundaria contra la contaminación de las aéreas y un silenciador SMC asegura que el ruido en el interior del traje esté siempre por debajo de los 70 dB (incluso con el máximo flujo de aire).
  • El cordón de emergencia permite quitarse el traje rápidamente en caso de urgencia o si el usuario se siente muy mal.
  • Calcetines fijados con elásticos a la bota: los calcetines están diseñados para ser usados dentro de las botas de protección química con la pierna cubierta por el exterior para reducir el potencial de penetración de sustancias químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Para utilizar con (aplicación) Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes
Hood Type Totalmente encapsulado
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Tamaño XXL
Tipo de producto Trajes de protección química encapsulados para uso con sistemas alimentados/suministrados con aire
Tipo de costura Soldada y con cinta
Modelo G400756
Peso (métrico) 103 gsm