Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT AIRline soldado y encintado por ultrasonidos
Descripción
Fijado por el usuario y desmontable.
- El caudal de aire es regulable de 340 L/min a 590 L/min a una presión de trabajo de 3,5 a 5 bar.
- Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
- Costuras cosidas y selladas, nuestra mayor barrera para los líquidos y las partículas.
- El diseño de visera panorámica garantiza un buen campo de visión para el usuario.
- Una gama de opciones de mangas disponibles, incluyendo puños dobles y guantes de protección química permanentemente fijados.
- El filtro HEPA proporciona protección secundaria contra la contaminación de la línea de aire y un SMC El silenciador garantiza que el ruido dentro del traje esté siempre por debajo de los 70 dB (incluso con el flujo de aire máximo).
- Regulador montado en traje/cinturón completo con silbato de advertencia de bajo flujo. AVANT STS El regulador se puede montar en el traje y quitar para reutilizarlo, siempre que se permita la limpieza y la descontaminación.
- El cordón de emergencia permite quitarse el traje rápidamente en caso de urgencia o si el usuario se siente muy mal.
- Botas tipo calcetín con suela antideslizante de PVC: diseñadas para permitir el uso de zapatos de seguridad blandos o protectores en interiores y ofrecen una resistencia limitada al deslizamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CATEGORÍA CE III (Tipo 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5) |
| Color | Verde |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos contaminados, manipulación de productos químicos, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, apertura y drenaje de bombas, válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recolección de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a materiales peligrosos, ensamblaje y desmontaje de tuberías grandes |
| Hood Type | Totalmente encapsulado |
| Material | Tejido laminado de barrera multicapa |
| Tamaño | Pequeño |
| Estilo de tobillo | Botas tipo calcetín elásticas con suela de PVC antideslizante |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Estilo de manguito | Puños dobles elásticos y guantes de protección química fijados permanentemente. |
| Desechables | Reutilizables |
| Mostrar más |