Learn More
Ansell AlphaTec 4000 AVANT AIRline
Código de producto. 17190755
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
Incluye:
Calcetines y guantes de neopreno
Calcetines y guantes incluidos
Calcetines y solapa elástica a la bota
Modelo:
G40T755
G40T755B
G40T755C
G40T755D
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Incluye Modelo Tamaño de la unidad
17190755 Grande Calcetines y solapa elástica a la bota G40T755D paquete de 3
17120755 Pequeño Calcetines y guantes de neopreno G40T755C paquete de 3
17100775 XXXL Calcetines y solapa elástica a la bota G40T755D paquete de 3
17130755 Pequeño Calcetines y solapa elástica a la bota G40T755D paquete de 3
17140755 Mediano Calcetines y guantes incluidos G40T755B paquete de 3
17150755 Mediano Calcetines y guantes de neopreno G40T755C paquete de 3
17160755 Mediano Calcetines y solapa elástica a la bota G40T755D paquete de 3
17170755 Grande Calcetines y guantes incluidos G40T755B paquete de 3
17100755 Pequeño Calcetines y solapa elástica a la bota G40T755 paquete de 3
17120765 Extra grande Calcetines y solapa elástica a la bota G40T755D paquete de 3
17180755 Grande Calcetines y guantes de neopreno G40T755C paquete de 3
17140765 XXL Calcetines y guantes incluidos G40T755B paquete de 3
17150765 XXL Calcetines y guantes de neopreno G40T755C paquete de 3
17160765 XXL Calcetines y solapa elástica a la bota G40T755D paquete de 3
17130765 XXL Calcetines y solapa elástica a la bota G40T755 paquete de 3
17170765 XXXL Calcetines y solapa elástica a la bota G40T755 paquete de 3
17180765 XXXL Calcetines y guantes incluidos G40T755B paquete de 3
17190765 XXXL Calcetines y guantes de neopreno G40T755C paquete de 3
17110755 Pequeño Calcetines y guantes incluidos G40T755B paquete de 3
17100765 Extra grande Calcetines y guantes incluidos G40T755B paquete de 3
17110765 Extra grande Calcetines y guantes de neopreno G40T755C paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 17190755 Proveedor Ansell N.º de proveedor GR40T0075504G05
Fecha estimada de envoi: 17-06-2027
Trajes de protección química encapsulados para su uso con sistemas de alimentación/suministro de aire.
  • Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
  • El diseño de visera panorámica garantiza un buen campo de visión para el usuario.
  • Una gama de opciones de mangas disponibles, incluyendo puños dobles y guantes de protección química permanentemente fijados.
  • El filtro HEPA proporciona una protección secundaria contra la contaminación de las aéreas y un silenciador SMC asegura que el ruido en el interior del traje esté siempre por debajo de los 70 dB (incluso con el máximo flujo de aire).
  • Regulador montado en traje/cinturón con un silbato de advertencia de flujo bajo. El regulador AVANT STS se puede montar en el traje y se retira para su reutilización, siempre que se permita la limpieza y la descontaminación.
  • El cordón de emergencia permite quitarse el traje rápidamente en caso de urgencia o si el usuario se siente muy mal.
  • Calcetines fijados con elásticos a la bota: los calcetines están diseñados para ser usados dentro de las botas de protección química con la pierna cubierta por el exterior para reducir el potencial de penetración de sustancias químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Para utilizar con (aplicación) Entornos contaminados, manipulación de productos químicos, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, apertura y drenaje de bombas, válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recolección de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a materiales peligrosos, ensamblaje y desmontaje de tuberías grandes
Hood Type Totalmente encapsulado
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Tamaño Grande
Incluye Calcetines y solapa elástica a la bota
Tipo de producto Trajes de protección química encapsulados para uso con sistemas alimentados/suministrados con aire
Tipo de costura Soldada y con cinta
Modelo G40T755D
Peso (métrico) 103 gsm