Learn More
Ansell AlphaTec 4000 AVANT AIRline
Description
- Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
- El diseño de visera panorámica garantiza un buen campo de visión para el usuario.
- Una gama de opciones de mangas disponibles, incluyendo puños dobles y guantes de protección química permanentemente fijados.
- El filtro HEPA proporciona una protección secundaria contra la contaminación de las aéreas y un silenciador SMC asegura que el ruido en el interior del traje esté siempre por debajo de los 70 dB (incluso con el máximo flujo de aire).
- Regulador montado en traje/cinturón con un silbato de advertencia de flujo bajo. El regulador AVANT STS se puede montar en el traje y se retira para su reutilización, siempre que se permita la limpieza y la descontaminación.
- El cordón de emergencia permite quitarse el traje rápidamente en caso de urgencia o si el usuario se siente muy mal.
- Calcetines fijados con elásticos a la bota: los calcetines están diseñados para ser usados dentro de las botas de protección química con la pierna cubierta por el exterior para reducir el potencial de penetración de sustancias químicas.
Spécification
Spécification
| Color | Verde |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos contaminados, manipulación de productos químicos, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, apertura y drenaje de bombas, válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recolección de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a materiales peligrosos, ensamblaje y desmontaje de tuberías grandes |
| Hood Type | Totalmente encapsulado |
| Material | Tejido laminado de barrera multicapa |
| Tamaño | XXXL |
| Incluye | Calcetines y solapa elástica a la bota |
| N.º de bolsillos | Ninguno |
| Tipo de producto | Trajes de protección química encapsulados para uso con sistemas alimentados/suministrados con aire |
| Tipo de costura | Soldada y con cinta |
| Modelo | G40T755D |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?