Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 APOLLO
Código de producto. 17120665
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17120665 XXXL paquete de 4
17110665 Pequeño paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17120665 Proveedor Ansell N.º de proveedor GR40T0012607
Fecha estimada de envoi: 17-06-2027
Traje hermético líquido y protector químico totalmente encapsulado con protección de tipo 3/4.
  • Diseñada para proteger, sistema de cremallera doble de entrada trasera, calcetines incluidos con solapa para botas
  • Sobre para aparatos respiratorios montados en la parte posterior (BA): ajuste universal con la mayoría de BA
  • La comodidad mejorada, los puños interiores tejidos y la tela de tipo textil interior mejoran la aceptación del usuario
  • Guantes Ansell Barrier™ incluidos, válvulas de exhalación y visera transparente para la cara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Para utilizar con (aplicación) Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes
Hood Type Totalmente encapsulado
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Tamaño XXXL
Tipo de producto Traje de protección química totalmente encapsulado, hermético a líquidos, protección tipo 3/4
Tipo de costura Soldada y con cinta
Modelo G40T126B
Peso (métrico) 103 gsm