Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000
Código de producto. 17110675
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Modelo:
G40T103
G40T111
G40T121
G40T125B
G40T125D
G40T132
G40T151
G40T151B
G40T162
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 8
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Modelo Tamaño de la unidad
17110675 L G40T151 paquete de 8
17110645 XS G40T111 paquete de 10
17120655 M G40T125D paquete de 8
17160635 M G40T103 paquete de 10
17170635 L G40T103 paquete de 10
17180635 XL G40T103 paquete de 10
17190635 2XL G40T103 paquete de 10
17100645 3XL G40T103 paquete de 10
17190645 Pequeño G40T125B paquete de 8
17110655 M G40T125B paquete de 8
17130655 L G40T125B paquete de 8
17150655 XL G40T125B paquete de 8
17170655 2XL G40T125B paquete de 8
17190655 3XL G40T125B paquete de 8
17100655 Pequeño G40T125D paquete de 8
17120645 Pequeño G40T121 paquete de 10
17140655 L G40T125D paquete de 8
17160655 XL G40T125D paquete de 8
17180655 2XL G40T125D paquete de 8
17100665 3XL G40T125D paquete de 8
17130665 Pequeño G40T132 paquete de 12
17140665 M G40T132 paquete de 12
17150665 L G40T132 paquete de 12
17160665 XL G40T132 paquete de 12
17170665 2XL G40T132 paquete de 12
17180665 3XL G40T132 paquete de 12
17100675 M G40T151 paquete de 8
17120675 XL G40T151 paquete de 8
17130675 2XL G40T151 paquete de 8
17140675 3XL G40T151 paquete de 8
17190665 Pequeño G40T151B paquete de 8
17150675 Pequeño G40T162 paquete de 10
17160675 M G40T162 paquete de 10
17170675 L G40T162 paquete de 10
17180675 XL G40T162 paquete de 10
17190675 2XL G40T162 paquete de 10
17100685 3XL G40T162 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Código de producto. 17110675 Proveedor Ansell N.º de proveedor GR40T0015104
Fecha estimada de envoi: 25-06-2027
Un traje de protección química diseñado para proporcionar una barrera excepcional contra una amplia gama de productos químicos orgánicos e inorgánicos y agentes biológicos.
  • Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
  • Diseñados para proteger, las características innovadoras típicas incluyen sistemas de cremallera doble y puños dobles
  • Costuras cosidas y selladas, nuestra mayor barrera para los líquidos y las partículas.
  • La comodidad mejorada, los puños interiores tejidos y la tela de tipo textil interior mejoran la aceptación del usuario
  • Antiestático
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño L
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Color Verde
Tipo de costura Soldado, Rematada
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003, NFPA 1992
Para utilizar con (aplicación) Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes
Peso (métrico) 103 gsm
Modelo G40T151