Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000
Código de producto. 17110645
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Modelo:
G40T103
G40T111
G40T121
G40T125B
G40T125D
G40T132
G40T151
G40T151B
G40T162
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 8
37 product options available for selection
| Código de producto. | Tamaño | Modelo | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17110645 | XS | G40T111 | paquete de 10 |
| 17120655 | M | G40T125D | paquete de 8 |
| 17160635 | M | G40T103 | paquete de 10 |
| 17170635 | L | G40T103 | paquete de 10 |
| 17180635 | XL | G40T103 | paquete de 10 |
| 17190635 | 2XL | G40T103 | paquete de 10 |
| 17100645 | 3XL | G40T103 | paquete de 10 |
| 17190645 | Pequeño | G40T125B | paquete de 8 |
| 17110655 | M | G40T125B | paquete de 8 |
| 17130655 | L | G40T125B | paquete de 8 |
| 17150655 | XL | G40T125B | paquete de 8 |
| 17170655 | 2XL | G40T125B | paquete de 8 |
| 17190655 | 3XL | G40T125B | paquete de 8 |
| 17100655 | Pequeño | G40T125D | paquete de 8 |
| 17120645 | Pequeño | G40T121 | paquete de 10 |
| 17140655 | L | G40T125D | paquete de 8 |
| 17160655 | XL | G40T125D | paquete de 8 |
| 17180655 | 2XL | G40T125D | paquete de 8 |
| 17100665 | 3XL | G40T125D | paquete de 8 |
| 17130665 | Pequeño | G40T132 | paquete de 12 |
| 17140665 | M | G40T132 | paquete de 12 |
| 17150665 | L | G40T132 | paquete de 12 |
| 17160665 | XL | G40T132 | paquete de 12 |
| 17170665 | 2XL | G40T132 | paquete de 12 |
| 17180665 | 3XL | G40T132 | paquete de 12 |
| 17100675 | M | G40T151 | paquete de 8 |
| 17110675 | L | G40T151 | paquete de 8 |
| 17120675 | XL | G40T151 | paquete de 8 |
| 17130675 | 2XL | G40T151 | paquete de 8 |
| 17140675 | 3XL | G40T151 | paquete de 8 |
| 17190665 | Pequeño | G40T151B | paquete de 8 |
| 17150675 | Pequeño | G40T162 | paquete de 10 |
| 17160675 | M | G40T162 | paquete de 10 |
| 17170675 | L | G40T162 | paquete de 10 |
| 17180675 | XL | G40T162 | paquete de 10 |
| 17190675 | 2XL | G40T162 | paquete de 10 |
| 17100685 | 3XL | G40T162 | paquete de 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
17110645
Proveedor
Ansell
N.º de proveedor
GR40T0011101
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
- Diseñados para proteger, las características innovadoras típicas incluyen sistemas de cremallera doble y puños dobles
- Costuras cosidas y selladas, nuestra mayor barrera para los líquidos y las partículas.
- La comodidad mejorada, los puños interiores tejidos y la tela de tipo textil interior mejoran la aceptación del usuario
- Antiestático
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | XS |
| Material | Tejido laminado de barrera multicapa |
| Color | Verde |
| Tipo de costura | Soldado, Rematada |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003, certificación Ergo de EE. UU. |
| Para utilizar con (aplicación) | Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes |
| Peso (métrico) | 103 gsm |
| Modelo | G40T111 |