Learn More
Ansell AlphaTec™ Guantes 38001PP resistentes a productos químicos de uso medio con puño tipo guantelete
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Alta flexibilidad y rendimiento táctil en comparación con el butilo estándar.
- Patrón de diamante en relieve para un mejor agarre
- Alto rendimiento contra productos químicos altamente agresivos, incluidos disolventes, aldehídos, cetonas, ésteres y ácidos minerales concentrados.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Negro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Butilo |
| Tipo de producto | Guantes de butilo |
| Tamaño | 11 |
| Grosor (imperial) | 14 mil |
| Grosor (métrico) | 0.35 mm |
| Estilo de puño de los guantes | Manopla |
| Longitud (imperial) | 14 in |