Learn More
Ansell Guantes de butilo resistentes a productos químicos AlphaTec™ 38-560 - puño de estilo manopla
Código de producto. 16875220 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16875220 10 10 pares
16845220 7 10 pares
16855220 8 10 pares
16865220 9 10 pares
16885220 11 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16875220 Proveedor Ansell N.º de proveedor 38560100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Los guantes están fabricados con un material de butilo grueso para proporcionar un alto nivel de resistencia química frente a sustancias químicas agresivas, sin detrimento de la comodidad o la destreza.
  • Alto nivel de protección contra gases, especialmente el ozono
  • Puño de estilo manopla largo para mayor protección
  • Puños con reborde para aumentar la resistencia y facilitar su colocación
  • Acabado áspero en la mano para una manipulación más segura
  • Diseñados para ofrecer comodidad con una forma ergonómica curvada y natural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009
Aplicaciones Industrial
Color Negro
Latex Free Sí
Material Polímero de butilo
Tipo de producto Guantes de butilo
Tamaño 10
Norma EN388 1020X
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS ABIKPT
EN ISO 374 - 5 Sí
Estilo de puño de los guantes Manopla
Resistente a Disolventes y ácidos fuertes
Serie 38-560