Learn More
Ansell Guantes de butilo resistentes a productos químicos AlphaTec™ 38-514
Código de producto. 11947732 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 PR
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11947732 11 1 par
11721693 7 1 PR
11711693 10 1 PR
11731693 8 1 PR
11741693 9 1 PR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11947732 Proveedor Ansell N.º de proveedor 38514110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.55€
    55.29€ / 1 pares
    Ahorro 25.26€
    31% Descuento
 Artículo restringido
En stock
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Los guantes de butilo fino ofrecen resistencia a productos químicos agresivos, incluidos disolventes y ácidos fuertes.
  • Protección contra aldehídos, cetonas y ésteres, así como contra ácidos minerales concentrados
  • Flexibles y cómodos
  • Forma ergonómica curva y natural
  • Colocación fácil y agarre seguro
  • El acabado rugoso ofrece una manipulación más segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad EN 374, EN 388, EN 1149
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 1149, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009; Categoria III
Aplicaciones Industrial
Color Negro
Latex Free Sí
Material Butilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de butilo
Tamaño 11
Grosor (imperial) 14 mil
Grosor (métrico) 0,35 mm
Norma EN388 EN 388:1000X, EN 388:1000
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS ABCIKMPST
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Para utilizar con (aplicación) Plantas químicas y transporte, procesamiento químico, manipulación de ácidos, alcalinos, sales y cetonas
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Grip Design Áspero
Revestimiento Sin revestir
Modelo 38-514_11
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 35,5 cm