Descripción
Los guantes de butilo fino ofrecen resistencia a productos químicos agresivos, incluidos disolventes y ácidos fuertes.
- Protección contra aldehídos, cetonas y ésteres, así como contra ácidos minerales concentrados
- Flexibles y cómodos
- Forma ergonómica curva y natural
- Colocación fácil y agarre seguro
- El acabado rugoso ofrece una manipulación más segura
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Certificaciones/conformidad | EN 374, EN 388, EN 1149 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 1149, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009; Categoria III |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Negro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Butilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Butyl Gloves |
| Tamaño | 10 |
| Mostrar más |