Learn More
Beschreibung
- El AlphaTec™ 3000 Soldado por ultrasonidos& El traje protector Taped-Model 103 cuenta con un tejido multicapa que garantiza una barrera eficaz contra numerosos productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos.
- Esta barrera protectora se refuerza aún más con sus puños dobles, sistemas de doble cremallera y cierre de doble cremallera, lo que prolonga la vida útil.
- De color amarillo brillante muy visible, esta prenda exterior protectora permanece particularmente visible en entornos con poca iluminación, mejorando la seguridad del usuario y del lugar de trabajo.
- Además, cumple con las normas antiestáticas EN 1149-5.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Ropa de protección química |
| Tamaño | 5X-Grande |
| Sexo | Unisex |
| Material | Tejido laminado de barrera multicapa |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Doble, Elástico |
| Estilo de cuello | Con anillo |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?