Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 fundas protectoras soldadas y encintadas ultrasónicamente
Código de producto. 31114790 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Elástico en ambos extremos
Código de producto. Modelo
31114790 Elástico en ambos extremos
1 options
Código de producto. 31114790 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor YE30T0060000
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Tejido de barrera multicapa para protección contra productos químicos peligrosos con protección personal mejorada
  • El AlphaTec™ 3000 sobremanguitos soldados y encintados ultrasónicamente: el modelo 600 es una excelente adición a cualquier traje de protección química, ya que están hechos de tela de barrera multicapa que brinda protección confiable contra una amplia gama de productos químicos.
  • Estas mangas protectoras para brazos son de color amarillo brillante, lo que garantiza una alta visibilidad para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo, especialmente en entornos con poca luz, además de brindar protección duradera contra accidentes y lesiones.
  • Las costuras soldadas y selladas ultrasónicamente de estas mangas de protección para el antebrazo ofrecen altos niveles de durabilidad, lo que garantiza que no se produzcan desgarros ni rasgaduras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tamaño Estándar
Tipo de producto Manga resistente a productos químicos
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Color Amarillo
Esterilidad No estéril
Modelo Elástico en ambos extremos
Desechables Un solo uso
Tipo de costura Soldado por ultrasonidos
Sin látex Sí
Certificaciones/conformidad CATEGORÍA III CE (Tipo PB [3]-B, Tipo PB [4]-B, Tipo PB [6]-B, EN 14126
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.