Learn More
Beskrivelse
- Compuesto por tejido de barrera protector multicapa, AlphaTec™ Cubrezapatos soldado ultrasónicamente con cinta modelo 400 de 3000 mm que ofrece una excelente resistencia contra productos químicos inorgánicos y peligros biológicos.
- De color amarillo brillante, estos cubrecalzados no solo ofrecen resistencia química sino también alta visibilidad en entornos oscuros para aumentar la seguridad de los trabajadores.
- Además, se encuentran entre los calzados de protección más cómodos, ligeros y robustos del mercado.
Tekniske data
Tekniske data
| Tamaño | Talla única |
| Material | Tejido laminado de barrera multicapa |
| Latex Free | Sí |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de tapón | Apertura elástica |
| Tipo de suela | Estándar |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CATEGORÍA III CE (Tipo PB [3]-B, Tipo PB [4]-B, Tipo PB [6]-B, EN 14126 |
| Resistencia | Resistentes a sustancias químicas, Microrganismos patógenos de transmisión hemática, Salpicadura química ligera, Partículas sólidas en el aire |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?