Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 cubrebotas soldados y encintados por ultrasonidos
Código de producto. 31114788 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Código de producto. Color
31114788 Amarillo
1 options
Código de producto. 31114788 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor YE30T0040600
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Tejido de barrera multicapa para calzado de seguridad con resistencia química con comodidad durante todo el día, protección duradera.
  • El AlphaTec™ Cubrebotas ESTÁNDAR 3000 Soldado y Encintado Ultrasónicamente - El Modelo 406 otorga una barrera protectora de tela multicapa que es extremadamente efectiva contra productos químicos inorgánicos y peligros biológicos.
  • Este calzado de protección es muy visible, gracias a su color amarillo brillante, que ayuda a mejorar la seguridad en el lugar de trabajo en condiciones de poca luz.
  • Ligeras y duraderas por naturaleza, estas botas de seguridad ofrecen una combinación de comodidad y protección.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Talla única
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Latex Free Sí
Color Amarillo
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Apertura elástica
Tipo de suela Estándar
Certificaciones/conformidad (Europa) CE CATEGORIA III (Tipo PB [3]-B, Tipo PB [4]-B, Tipo PB [6]-B, EN 14126
Resistencia Resistentes a sustancias químicas, Microrganismos patógenos de transmisión hemática, Salpicadura química ligera, Partículas sólidas en el aire
Tipo de producto Cubrezapatos