Learn More
Ansell AlphaTec 3000 Coverall, Hood
Beschreibung
- Diseñados para proteger, las características innovadoras típicas incluyen sistemas de cremallera doble y puños dobles
- Ligeros y duraderos
- Color amarillo brillante muy visible para mejorar la seguridad de los trabajadores
- Antiestático
Spezifikation
Spezifikation
| Tamaño | L |
| Material | Tejido laminado de barrera no tejida multicapa |
| Color | Amarillo |
| Tipo de costura | Soldado |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
| Modelo | Alphatec Model 121, Y30W121 |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y depósitos y equipos de proceso, derrames de fugas inesperables u otras versiones, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de carretillas y vehículos, llenado, mezcla y carga de materias primas, inspección de productos, mezcla o carga de productos químicos, limpieza de plantas y máquinas |
| Peso (métrico) | 80 gsm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?