Learn More
Ansell AlphaTec 3000 Coverall, Hood
Código de producto. 16815020
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16815020 Pequeño paquete de 25
16825020 M paquete de 25
16835020 L paquete de 20
16845020 XL paquete de 20
16855020 2XL paquete de 20
16865020 3XL paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16815020 Proveedor Ansell N.º de proveedor YE30W0012102
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Trajes de protección química con una barrera química resistente y cómoda de varias capas y protección de tipo 3/4/5.
  • Diseñados para proteger, las características innovadoras típicas incluyen sistemas de cremallera doble y puños dobles
  • Ligeros y duraderos
  • Color amarillo brillante muy visible para mejorar la seguridad de los trabajadores
  • Antiestático
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Pequeño
Material Tejido laminado de barrera no tejida multicapa
Color Amarillo
Tipo de costura Soldado
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003
Modelo Alphatec Model 121, Y30W121
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y depósitos y equipos de proceso, derrames de fugas inesperables u otras versiones, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de carretillas y vehículos, llenado, mezcla y carga de materias primas, inspección de productos, mezcla o carga de productos químicos, limpieza de plantas y máquinas
Peso (métrico) 80 gsm