Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Capucha tipo capa 3000 con visera soldada y sellada ultrasónicamente
Código de producto. 31114789 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Pull-over
Código de producto. Tipo de tapón
31114789 Pull-over
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 31114789 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor YE30T0050800
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Tejido de barrera protector multicapa eficaz contra numerosos productos químicos, ligero y duradero.
  • AlphaTec™ Capucha tipo capa 3000 con visera soldada y encintada: el modelo 508 está diseñado con una tela de barrera protectora de múltiples capas, que es extremadamente eficaz contra una variedad de productos químicos inorgánicos dañinos y peligros biológicos.
  • Con su color amarillo brillante altamente visible, estas prendas de protección química refuerzan la seguridad de los trabajadores.
  • Ligera y duradera, esta prenda protectora garantiza una comodidad sostenida y una cobertura duradera para quienes la usan.
  • Como produce poca pelusa, esta prenda protectora minimiza el riesgo de contaminación del producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Capucha con visor
Tamaño Talla única
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Color Amarillo
Tipo de tapón Pull-over
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad CATEGORÍA III CE (Tipo PB [3]-B, Tipo PB [4]-B, Tipo PB [6]-B, EN 14126)