Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Soldado y encintado por ultrasonidos
Código de producto. 16874990
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de tobillo:
Calcetines adjuntos con solapa elástica para botas
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Estilo de tobillo Tamaño de la unidad
16874990 Calcetines adjuntos con solapa elástica para botas paquete de 4
1 options
Código de producto. 16874990 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor YE30T00075602
Fecha estimada de envoi: 27-05-2027
AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Soldado y encintado ultrasónicamente es un traje encapsulado diseñado para usarse en combinación con el traje de protección permanentemente fijado. AlphaTec™ y AVANT STS V.1 Regulador de aerolíneas.
Traje encapsulado no hermético a gases  diseñado para usarse con el equipo conectado permanentemente. AlphaTec™ y AVANT STS V.1 Regulador de aerolíneas.
  • Incluye sistema de ventilación con canal de aire interno. 
  • Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
  • Costuras cosidas y selladas, nuestra mayor barrera para los líquidos y las partículas.
  • El diseño de visera panorámica garantiza un buen campo de visión para el usuario.
  • Una gama de opciones de mangas disponibles, incluyendo puños dobles y guantes de protección química permanentemente fijados.
  • El filtro HEPA proporciona protección secundaria contra la contaminación de la línea de aire y un SMC El silenciador garantiza que el ruido dentro del traje esté siempre por debajo de los 70 dB (incluso con el flujo de aire máximo).
  • Regulador montado en traje/cinturón completo con silbato de advertencia de bajo flujo. AVANT STS El regulador se puede montar en el traje y quitar para reutilizarlo, siempre que se permita la limpieza y la descontaminación.
  • El cordón de emergencia permite quitarse el traje rápidamente en caso de urgencia o si el usuario se siente muy mal.
  • Calcetines fijados con elásticos a la bota - Los calcetines están diseñados para ser usados dentro de las botas de protección química con la pierna cubierta por el exterior para reducir el potencial de penetración de sustancias químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CATEGORÍA CE III (Tipo 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Apertura y vaciado de bombas, válvulas o líneas Llenado, mezcla y carga de materias primas Entornos contaminados Manipulación de productos químicos Transferencia de líquidos y sólidos Carga y descarga de equipos de proceso Recolección de muestras de materia prima Concentración, mezcla y paletización Respuesta a materiales peligrosos Montaje y desmontaje de tuberías grandes
Hood Type Totalmente encapsulado
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Tamaño Pequeño
Estilo de tobillo Calcetines adjuntos con solapa elástica para botas
Tipo de tapón Cremallera
Estilo de manguito Puños dobles, presilla para dedos y pulgares
Desechables Reutilizables
Sexo Unisex
Estilo de cuello Capucha encapsulada
N.º de bolsillos Ninguno
Resistencia Categoría III CE: El nivel más alto de equipo de protección individual (EPP) para riesgos graves. Tipo 3: Ropa de protección que protege contra salpicaduras de líquidos. EN 1073-1: Norma para ropa de protección contra la contaminación radiactiva. EN 1149-5: Norma para ropa de protección con propiedades electrostáticas, que reduce las descargas de electricidad estática.
Tipo de costura SOLDADO Y ENCINTADO POR ULTRASONIDO