Learn More
Ansell AlphaTec™ Avión de línea aérea 3000 Avant2 soldado y encintado por ultrasonidos - Modelo 757
Código de producto. 17181095
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17181095 Grande paquete de 4
17111095 Pequeño paquete de 4
17121095 Pequeño paquete de 4
17141095 Mediano paquete de 4
17151095 Mediano paquete de 4
17171095 Grande paquete de 4
17101105 Extra grande paquete de 4
17111105 Extra grande paquete de 4
17131105 XXL paquete de 4
17141105 XXL paquete de 4
17161105 XXXL paquete de 4
17171105 XXXL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 17181095 Proveedor Ansell N.º de proveedor YE30TA0075704
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
AlphaTec™ Traje de protección química soldado y encintado ultrasónicamente para aerolíneas 3000 Avant2: el modelo 757 con filtro HEPA ofrece protección secundaria contra la contaminación de las aerolíneas y un SMC El silenciador mantiene el ruido dentro del traje por debajo de 70 dB (incluso con el flujo de aire máximo).
  • Protección especializada: El AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Soldado y encintado ultrasónicamente: el traje de protección de cuerpo completo modelo 757 ha sido probado contra 200 productos químicos.
  • Versatilidad genuina: El filtro HEPA de este traje de protección química ofrece protección secundaria contra la contaminación de las líneas aéreas y una SMC El silenciador mantiene el ruido dentro de un traje por debajo de 70 dB (incluso con el flujo de aire máximo)
  • Estética considerada: Además, este traje protector tiene calcetines adjuntos con una solapa elástica sobre la bota y está diseñado para usarse dentro de botas de protección química con la solapa sobre la pierna afuera para reducir el potencial de ingreso de químicos.
  • Riesgos reducidos: La característica de cordón de emergencia de este traje de protección completo permite quitárselo rápidamente en casos de emergencia o de angustia indebida para el usuario.
DESIGN CARACTERÍSTICAS:
  • Traje completamente encapsulado diseñado para usarse en combinación con el traje fijado permanentemente. AlphaTec™ AVANT STS V.1 Regulador de aerolíneas.
  • Las características del traje incluyen sistema de ventilación con canal de aire interno, puños dobles, presillas para dedos y pulgares, G01 Ansell Solvex Guantes (de nitrilo), G02 Ansell Guantes de barrera o G05 AlphaTec™ 29-500 guantes.
  • Calcetines adjuntos con solapa elástica sobre la bota y cordón de emergencia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CATEGORÍA CE III (Tipo 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Apertura y vaciado de válvulas o líneas de bombas, llenado, mezcla y carga de materias primas, entornos contaminados, manipulación de productos químicos, transferencia de líquidos y sólidos, toma de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a materiales peligrosos, montaje y desmontaje de tuberías grandes, carga y descarga de equipos de proceso
Hood Type Totalmente encapsulado
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Tamaño Grande
Estilo de tobillo Calcetines adjuntos, bota elástica sobre solapa
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Sistemas alimentados/suministrados por aire
Sexo Unisex
Estilo de cuello Campana
Tipo de producto Traje de protección química encapsulado
Clase de protección CATEGORÍA CE III (Tipo 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Tipo de costura Soldada y con cinta