Learn More
Ansell AlphaTec™ Avión de línea aérea 3000 Avant2 soldado y encintado por ultrasonidos - Modelo 756-G05
Código de producto. 17181075
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17181075 Mediano paquete de 4
17111085 Grande paquete de 4
17141085 Extra grande paquete de 4
17171085 XXL paquete de 4
17101095 XXXL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17181075 Proveedor Ansell N.º de proveedor YE30TA0075603G05
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
AlphaTec™ El traje de protección química soldado y encintado ultrasónicamente para aerolíneas 3000 Avant2 presenta un diseño de visera panorámica que garantiza un campo de visión sin obstrucciones.
  • Protección especializada: El traje de protección química soldado y encintado ultrasónicamente AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline - Modelo 756 ha demostrado proteger a los usuarios contra más de 200 sustancias químicas.
  • Funciones mejoradas: Este traje de protección completo cuenta con un diseño de visera panorámica que garantiza un campo de visión sin obstrucciones.
  • Versatilidad genuina: El traje de protección química completo AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline soldado y encintado ultrasónicamente - Modelo 756 también tiene un filtro HEPA, que brinda protección secundaria contra la contaminación de la línea de aire y un SMC El silenciador mantiene el ruido en el traje por debajo de 70 dB (incluso con el flujo de aire máximo)
  • Estética considerada: Además, los calcetines adjuntos con solapa elástica sobre la bota fueron diseñados para usarse dentro de las botas de protección química con la solapa sobre la pierna afuera, para reducir el potencial de ingreso de químicos.
DESIGN CARACTERÍSTICAS:
  • Traje completamente encapsulado diseñado para usarse en combinación con el traje fijado permanentemente. AlphaTec™ AVANT STS V.1 Regulador de aerolíneas.
  • Las características del traje incluyen sistema de ventilación con canal de aire interno, puños dobles, presilla para dedos y pulgares, G01 AlphaTec™ 37-676 o G05 AlphaTec™ 29-500 guantes.
  • También está disponible la versión con extremos de bota adjuntos con suela de PVC antideslizante y cordón de emergencia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CATEGORÍA CE III (Tipo 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Entornos contaminados, manipulación de productos químicos, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, apertura y drenaje de bombas, válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recolección de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a materiales peligrosos, ensamblaje y desmontaje de tuberías grandes
Hood Type Totalmente encapsulado
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Tamaño Mediano
Estilo de tobillo Solapa elástica para botas
Tipo de collarín Capucha encapsulada
Desechables Reutilizables
Sexo Unisex
Tipo de producto Traje de protección química
Clase de protección CATEGORÍA CE III (Tipo 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Tipo de costura Soldada y con cinta