Learn More
Ansell AlphaTec™ Avión de línea aérea 3000 Avant2 soldado y encintado por ultrasonidos - Modelo 756
Beskrivelse
- Protección especializada: El traje de protección química soldado y encintado ultrasónicamente AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline - Modelo 756 ha demostrado proteger a los usuarios contra más de 200 sustancias químicas.
- Funciones mejoradas: Este traje de protección completo cuenta con un diseño de visera panorámica que garantiza un campo de visión sin obstrucciones.
- Versatilidad genuina: El traje de protección química completo AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline soldado y encintado ultrasónicamente - Modelo 756 también tiene un filtro HEPA, que brinda protección secundaria contra la contaminación de la línea de aire y un SMC El silenciador mantiene el ruido en el traje por debajo de 70 dB (incluso con el flujo de aire máximo)
- Estética considerada: Además, los calcetines adjuntos con solapa elástica sobre la bota fueron diseñados para usarse dentro de las botas de protección química con la solapa sobre la pierna afuera, para reducir el potencial de ingreso de químicos.
- Traje completamente encapsulado diseñado para usarse en combinación con el traje fijado permanentemente. AlphaTec™ AVANT STS V.1 Regulador de aerolíneas.
- Las características del traje incluyen sistema de ventilación con canal de aire interno, puños dobles, presilla para dedos y pulgares, G01 AlphaTec™ 37-676 o G05 AlphaTec™ 29-500 guantes.
- También está disponible la versión con extremos de bota adjuntos con suela de PVC antideslizante y cordón de emergencia.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificaciones/conformidad | CATEGORÍA CE III (Tipo 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Color | Amarillo |
| Para utilizar con (aplicación) | Apertura y vaciado de válvulas o líneas de bombas, llenado, mezcla y carga de materias primas, entornos contaminados, manipulación de productos químicos, transferencia de líquidos y sólidos, toma de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a materiales peligrosos, montaje y desmontaje de tuberías grandes, carga y descarga de equipos de proceso |
| Hood Type | Totalmente encapsulado |
| Material | Tejido laminado de barrera multicapa |
| Tamaño | Grande |
| Estilo de tobillo | Solapa elástica para botas |
| Desechables | Reutilizables |
| Sexo | Unisex |
| Tipo de producto | Traje de protección química |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?