Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Soldado y encintado por ultrasonidos G05
Código de producto. 17151055
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Grande
L/XL
Mediano
Pequeño
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17151055 Pequeño paquete de 4
17161055 Mediano paquete de 4
17171055 Grande paquete de 4
17181055 L/XL paquete de 4
17191055 XXL paquete de 4
17101065 XXXL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17151055 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor YE30T00075602G05
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline G05 soldado y encintado por ultrasonidos es un traje encapsulado diseñado para usarse en combinación con el traje de protección permanentemente fijado AlphaTec™ y AVANT STS V.1 Regulador de aerolíneas.
Traje encapsulado diseñado  para usarse con el casco fijado permanentemente. AlphaTec™ y AVANT STS V.1 Regulador de aerolíneas.
  • Incluye sistema de ventilación con canal de aire interno. 
  • Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
  • Costuras cosidas y selladas, nuestra mayor barrera para los líquidos y las partículas.
  • El diseño de visera panorámica garantiza un buen campo de visión para el usuario.
  • Una gama de opciones de mangas disponibles, incluyendo puños dobles y guantes de protección química permanentemente fijados.
  • El filtro HEPA proporciona protección secundaria contra la contaminación de la línea de aire y un SMC El silenciador garantiza que el ruido dentro del traje esté siempre por debajo de los 70 dB (incluso con el flujo de aire máximo).
  • Regulador montado en traje/cinturón completo con silbato de advertencia de bajo flujo. AVANT STS El regulador se puede montar en el traje y quitar para reutilizarlo, siempre que se permita la limpieza y la descontaminación.
  • El cordón de emergencia permite quitarse el traje rápidamente en caso de urgencia o si el usuario se siente muy mal.
  • Calcetines fijados con elásticos a la bota - Los calcetines están diseñados para ser usados dentro de las botas de protección química con la pierna cubierta por el exterior para reducir el potencial de penetración de sustancias químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CATEGORÍA CE III (Tipo 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Apertura y vaciado de bombas, válvulas o líneas Llenado, mezcla y carga de materias primas Entornos contaminados Manipulación de productos químicos Transferencia de líquidos y sólidos Carga y descarga de equipos de proceso Recolección de muestras de materia prima Concentración, mezcla y paletización Respuesta a materiales peligrosos Montaje y desmontaje de tuberías grandes
Hood Type Totalmente encapsulado
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Tamaño Pequeño
Estilo de tobillo Calcetines adjuntos con solapa elástica para botas
Tipo de tapón Cremallera
Estilo de manguito Puños dobles, presilla para dedos y pulgares
Desechables Reutilizables
Sexo Unisex
Estilo de cuello Campana
N.º de bolsillos Ninguno
Resistencia Químico I Radioactivo I Antiestático
Tipo de costura SOLDADO Y ENCINTADO