Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Soldado y encintado por ultrasonidos G01
Código de producto. 16885000
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16885000 3XL paquete de 4
16884990 Pequeño paquete de 4
16805000 M paquete de 4
16825000 L paquete de 4
16845000 XL paquete de 4
16865000 2XL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16885000 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor YE30T00075607G01
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline G01 soldado y encintado ultrasónicamente es un traje encapsulado diseñado para usarse en combinación con el traje de protección permanentemente fijado AlphaTec™ y AVANT STS V.1 Regulador de aerolíneas.
Traje encapsulado diseñado  para usarse con el casco fijado permanentemente. AlphaTec™ y AVANT STS V.1 Regulador de aerolíneas.
  • Incluye sistema de ventilación con canal de aire interno. 
  • Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
  • Costuras cosidas y selladas, nuestra mayor barrera para los líquidos y las partículas.
  • El diseño de visera panorámica garantiza un buen campo de visión para el usuario.
  • Una gama de opciones de mangas disponibles, incluyendo puños dobles y guantes de protección química permanentemente fijados.
  • El filtro HEPA proporciona protección secundaria contra la contaminación de la línea de aire y un SMC El silenciador garantiza que el ruido dentro del traje esté siempre por debajo de los 70 dB (incluso con el flujo de aire máximo).
  • Regulador montado en traje/cinturón completo con silbato de advertencia de bajo flujo. AVANT STS El regulador se puede montar en el traje y quitar para reutilizarlo, siempre que se permita la limpieza y la descontaminación.
  • El cordón de emergencia permite quitarse el traje rápidamente en caso de urgencia o si el usuario se siente muy mal.
  • Calcetines fijados con elásticos a la bota - Los calcetines están diseñados para ser usados dentro de las botas de protección química con la pierna cubierta por el exterior para reducir el potencial de penetración de sustancias químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CATEGORÍA CE III (Tipo 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Color Amarillo
Hood Type Cara elástica fijada
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Tamaño 3XL
Estilo de tobillo Calcetines adjuntos
Tipo de tapón Cremallera
Estilo de manguito Doble
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Apertura y vaciado de bombas, válvulas o líneas Llenado, mezcla y carga de materias primas Entornos contaminados Manipulación de productos químicos Transferencia de líquidos y sólidos Carga y descarga de equipos de proceso Recolección de muestras de materia prima Concentración, mezcla y paletización Respuesta a materiales peligrosos Montaje y desmontaje de tuberías grandes
Sexo Unisex
Estilo de cuello Campana extractora
N.º de bolsillos Ninguno
Tipo de producto Ropa de protección química
Clase de protección CE CATEGORÍA III
Resistencia Partícula
Tipo de costura Soldado
Esterilidad No estéril
Estilo de cintura No elástico