Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Soldado y encintado por ultrasonidos
Descripción
Traje encapsulado diseñado para usarse con el casco fijado permanentemente. AlphaTec™ y AVANT STS V.1 Regulador de aerolíneas.
- Incluye sistema de ventilación con canal de aire interno.
- Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
- Costuras cosidas y selladas, nuestra mayor barrera para los líquidos y las partículas.
- El diseño de visera panorámica garantiza un buen campo de visión para el usuario.
- Una gama de opciones de mangas disponibles, incluyendo puños dobles y guantes de protección química permanentemente fijados.
- El filtro HEPA proporciona protección secundaria contra la contaminación de la línea de aire y un SMC El silenciador garantiza que el ruido dentro del traje esté siempre por debajo de los 70 dB (incluso con el flujo de aire máximo).
- Regulador montado en traje/cinturón completo con silbato de advertencia de bajo flujo. AVANT STS El regulador se puede montar en el traje y quitar para reutilizarlo, siempre que se permita la limpieza y la descontaminación.
- El cordón de emergencia permite quitarse el traje rápidamente en caso de urgencia o si el usuario se siente muy mal.
- Calcetines fijados con elásticos a la bota - Los calcetines están diseñados para ser usados dentro de las botas de protección química con la pierna cubierta por el exterior para reducir el potencial de penetración de sustancias químicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CATEGORÍA CE III (Tipo 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Color | Amarillo |
| Hood Type | Cara elástica fijada |
| Material | Tejido laminado de barrera multicapa |
| Tamaño | Mediano |
| Estilo de tobillo | Calcetines adjuntos |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Estilo de manguito | Doble |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (equipo) | Abrir y vaciar bombas, válvulas o líneas, llenar, mezclar y cargar materias primas, ambientes contaminados, manipulación química, transferencia de líquidos y sólidos, carga y descarga de equipos de proceso, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta de materiales peligrosos, montaje y desmontaje de tuberías grandes. |
| Mostrar más |