Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline
Description
- Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
- El diseño de visera panorámica garantiza un buen campo de visión para el usuario.
- El filtro HEPA proporciona protección secundaria contra la contaminación de la línea de aire y un SMC El silenciador garantiza que el ruido dentro del traje esté siempre por debajo de los 70 dB (incluso con el flujo de aire máximo).
- El cordón de emergencia permite quitarse el traje rápidamente en caso de urgencia o si el usuario se siente muy mal.
Specifications
Specifications
| Color | Amarillo |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y depósitos y equipos de proceso, bombas de apertura y vaciado Válvulas o líneas, llenado, mezcla y carga de materias primas, mezcla o carga de productos químicos, limpieza de plantas y máquinas, derrames de fugas no esperados u otras versiones, carretillas y vehículos de carga y descarga, inspección de productos |
| Hood Type | Totalmente encapsulado |
| Material | Tejido laminado de barrera multicapa |
| Tamaño | Extra grande |
| Tipo de producto | Trajes de protección química encapsulados para uso con sistemas alimentados/suministrados con aire |
| Tipo de costura | Soldada y con cinta |
| Modelo | Y300757D |
| Peso (métrico) | 80 gsm |