Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline
Código de producto. 17141065
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17141065 Mediano paquete de 4
17161065 Grande paquete de 4
17181065 Extra grande paquete de 4
17121065 Pequeño paquete de 4
17101075 XXL paquete de 4
17121075 XXXL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17141065 Proveedor Ansell N.º de proveedor YE30T00075703G05
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Trajes de protección química encapsulados para su uso con sistemas de alimentación/suministro de aire.
  • Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
  • El diseño de visera panorámica garantiza un buen campo de visión para el usuario.
  • El filtro HEPA proporciona protección secundaria contra la contaminación de la línea de aire y un SMC El silenciador garantiza que el ruido dentro del traje esté siempre por debajo de los 70 dB (incluso con el flujo de aire máximo). 
  • El cordón de emergencia permite quitarse el traje rápidamente en caso de urgencia o si el usuario se siente muy mal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y depósitos y equipos de proceso, bombas de apertura y vaciado Válvulas o líneas, llenado, mezcla y carga de materias primas, mezcla o carga de productos químicos, limpieza de plantas y máquinas, derrames de fugas no esperados u otras versiones, carretillas y vehículos de carga y descarga, inspección de productos
Hood Type Totalmente encapsulado
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Tamaño Mediano
Tipo de producto Trajes de protección química encapsulados para uso con sistemas alimentados/suministrados con aire
Tipo de costura Soldada y con cinta
Modelo Y300757D
Peso (métrico) 80 gsm