Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT AIRline soldado y encintado por ultrasonidos G01
Código de producto. 16884980
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16884980 XXL paquete de 4
16804980 Pequeño paquete de 4
16824980 Mediano paquete de 4
16844980 Grande paquete de 4
16864980 Extra grande paquete de 4
16804990 XXXL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16884980 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor YE30T0075406G01
Fecha estimada de envoi: 02-06-2027
AlphaTec™ 3000 AVANT AIRline G01 soldado y encintado ultrasónicamente es un traje completamente encapsulado diseñado para usarse en combinación con el AlphaTec™ AVANT STS V.1 Regulador de aerolíneas.
Traje completamente encapsulado diseñado para usarse con el casco conectado permanentemente. MICROCHEM™ AVANT STS V.1 Regulador de aerolíneas.
  • Las características incluyen un sistema de ventilación con canales de aire.
  • Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
  • Costuras cosidas y selladas, nuestra mayor barrera para los líquidos y las partículas.
  • El diseño de visera panorámica garantiza un buen campo de visión para el usuario.
  • Una gama de opciones de mangas disponibles, incluyendo puños dobles y guantes de protección química permanentemente fijados.
  • El filtro HEPA proporciona protección secundaria contra la contaminación de la línea de aire y un SMC El silenciador garantiza que el ruido dentro del traje esté siempre por debajo de los 70 dB (incluso con el flujo de aire máximo).
  • Regulador montado en traje/cinturón completo con silbato de advertencia de bajo flujo. AVANT STS El regulador se puede montar en el traje y quitar para reutilizarlo, siempre que se permita la limpieza y la descontaminación.
  • El cordón de emergencia permite quitarse el traje rápidamente en caso de urgencia o si el usuario se siente muy mal.
  • Calcetines fijados con elásticos a la bota - Los calcetines están diseñados para ser usados dentro de las botas de protección química con la pierna cubierta por el exterior para reducir el potencial de penetración de sustancias químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CATEGORÍA CE III (Tipo 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5)
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y tanques y equipos de proceso Apertura y drenaje de bombas, válvulas o líneas Llenado, mezcla y carga de materias primas Mezcla o carga de productos químicos Limpieza de plantas y máquinas Fugas, derrames u otros escapes inesperados Carga y descarga de camiones y vehículos Inspección de productos
Hood Type Totalmente encapsulado
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Tamaño XXL
Estilo de tobillo Botas tipo calcetín con suela antideslizante de PVC
Tipo de tapón Cremallera
Estilo de manguito Puños dobles y guantes de protección química fijados permanentemente
Desechables Reutilizables
Sexo Unisex
Estilo de cuello Campana
N.º de bolsillos Ninguno
Resistencia Químico I Radiactivo I Antiestático
Tipo de costura SOLDADO Y ENCINTADO POR ULTRASONIDO