Learn More
Ansell AlphaTec 3000 AVANT AIRline
Código de producto. 16814990
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
Modelo:
Y30T755
Y30T755D
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Modelo Tamaño de la unidad
16814990 Pequeño Y30T755 paquete de 4
16834990 Grande Y30T755 paquete de 4
16824990 Mediano Y30T755 paquete de 4
16844990 Extra grande Y30T755 paquete de 4
16854990 XXL Y30T755 paquete de 4
16864990 XXXL Y30T755 paquete de 4
17101055 Mediano Y30T755D paquete de 4
17111055 Grande Y30T755D paquete de 4
17121055 Extra grande Y30T755D paquete de 4
17131055 XXL Y30T755D paquete de 4
17141055 XXXL Y30T755D paquete de 4
17191045 Pequeño Y30T755D paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 16814990 Proveedor Ansell N.º de proveedor YE30T0075502
Fecha estimada de envoi: 25-06-2027
Trajes de protección química encapsulados para su uso con sistemas de alimentación/suministro de aire.
  • Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química
  • El diseño de visera panorámica garantiza un buen campo de visión para el usuario.
  • Una gama de opciones de mangas disponibles, incluyendo puños dobles y guantes de protección química permanentemente fijados.
  • El filtro HEPA proporciona una protección secundaria contra la contaminación de las aéreas y un silenciador SMC asegura que el ruido en el interior del traje esté siempre por debajo de los 70 dB (incluso con el máximo flujo de aire).
  • Regulador montado en traje/cinturón con un silbato de advertencia de flujo bajo. El regulador AVANT STS se puede montar en el traje y se retira para su reutilización, siempre que se permita la limpieza y la descontaminación.
  • El cordón de emergencia permite quitarse el traje rápidamente en caso de urgencia o si el usuario se siente muy mal.
  • Calcetines fijados con elásticos a la bota: los calcetines están diseñados para ser usados dentro de las botas de protección química con la pierna cubierta por el exterior para reducir el potencial de penetración de sustancias químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y tanques y equipos de proceso, apertura y drenaje de bombas, válvulas o líneas, llenado, mezcla y carga de materias primas, mezcla o carga de productos químicos, limpieza de plantas y máquinas, fugas, derrames u otros escapes inesperados, carga y descarga de camiones y vehículos, inspección de productos
Hood Type Totalmente encapsulado
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Tamaño Pequeño
Tipo de producto Trajes de protección química encapsulados para uso con sistemas alimentados/suministrados con aire
Tipo de costura Soldada y con cinta
Modelo Y30T755
Peso (métrico) 80 gsm