Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Delantal 3000 con mangas soldadas y encintadas ultrasónicamente
Tienda Ansell ProductosBeschreibung
- El AlphaTec™ Delantal 3000 con mangas soldadas y selladas ultrasónicamente: el traje de protección química modelo 214 está hecho con un tejido de barrera multicapa, que ofrece a los usuarios una excelente protección contra varios productos químicos, incluidos los peligros inorgánicos y biológicos.
- Estos overoles de protección química de color amarillo brillante y muy visibles mejoran la seguridad de los trabajadores en entornos con poca iluminación.
- Con costuras soldadas y selladas, este traje de protección química completa ofrece una barrera fuerte contra líquidos y partículas dañinas.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Delantal |
| Tamaño | Mediano |
| Material | Tejido laminado de barrera multicapa |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de tapón | Gancho y bucle (trasero) |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| N.º de bolsillos | Ninguno |
| Tipo de costura | Soldada y con cinta |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?