Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Delantal 3000 con mangas soldadas y encintadas ultrasónicamente
Código de producto. 31114775 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño
31114775 Pequeño
31114776 Mediano
31114777 Grande
31114778 Extra grande
31114779 XXL
31114780 XXXL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 31114775 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor YE30T0021402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Barrera química multicapa que protege contra numerosos productos químicos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.
  • El AlphaTec™ Delantal 3000 con mangas soldadas y selladas ultrasónicamente: el traje de protección química modelo 214 está hecho con un tejido de barrera multicapa, que ofrece a los usuarios una excelente protección contra varios productos químicos, incluidos los peligros inorgánicos y biológicos.
  • Estos overoles de protección química de color amarillo brillante y muy visibles mejoran la seguridad de los trabajadores en entornos con poca iluminación.
  • Con costuras soldadas y selladas, este traje de protección química completa ofrece una barrera fuerte contra líquidos y partículas dañinas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Delantal
Tamaño Pequeño
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Color Amarillo
Desechables Un solo uso
Tipo de tapón Gancho y bucle (trasero)
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
N.º de bolsillos Ninguno
Tipo de costura Soldada y con cinta
Certificaciones/conformidad (Europa) CATEGORÍA III CE (Tipo PB [3]-B, Tipo PB [4]-B, Tipo PB [6]-B, EN 14126 / ASTM F1671 - Solo para EE. UU.)